GF75024772
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, condition semi-crystalline
Sinónimos:
ES307925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 750-247-72
L
100 mm
diam.
25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)