GF31817673
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 100 m, number of filaments 86
Sinónimos:
PP305747
About This Item
Productos recomendados
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 318-176-73
L
100 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)