GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinónimos:
AL606300
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 732-802-46
weight
50 g
nominal granule size
2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)