GF72230554
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 500 mm, condition superelastic
Sinónimos:
NI207925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 722-305-54
L
500 mm
diameter
2.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)