GF55626778
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 0.5 m, condition shape-memory alloy
Sinónimos:
NI205042
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 556-267-78
L
0.5 m
diameter
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)