GF70726204
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.006 mm, size 150 × 150 mm, transparent pale amber
Sinónimos:
EK301006
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 707-262-04
size
150 × 150 mm
thickness
0.006 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)