GF68225519
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 450 mm, gray
Sinónimos:
EK303010
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 682-255-19
size
300 × 450 mm
thickness
1 mm
color
gray
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)