GF70438518
Silicon
rod, 40mm, diameter 20mm, single crystal, -100, 99.999%
Sinónimos:
Silicon, SI007930
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 704-385-18
L × diam.
40 mm × 20 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)