GF65970816
Silver
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
Sinónimos:
AG006023
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 659-708-16
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. part. size
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)