GF65395503
Antimony
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Sinónimos:
SB006120
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 653-955-03
resistance
41.7 μΩ-cm
weight
20 g
max. lump size
5 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)