Key Documents
GF63894145
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
W 506010
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 638-941-45
weight
100 g
max. part. size
45 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)