GF04511157
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
W 506010
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-111-57
weight
50 g
max. part. size
45 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)