Documentos clave
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
Sinónimos:
NI516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 638-117-95
peso
50 g
color
black
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)