Merck
GF63778786
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
Sinónimos:
LA006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
La
Número de CAS:
Peso molecular:
138.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 637-787-86
resistivity
54 μΩ-cm
weight
20 g
max. lump size
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
density
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)