GF97995177
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
ND006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 979-951-77
resistivity
64.0 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)