GF59752334
Copper
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
CU006024
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 597-523-34
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
weight
200 g
max. part. size
50 (micron)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)