GF59664572
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
AL006035
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 596-645-72
resistivity
2.6548 μΩ-cm
weight
200 g
max. part. size
25 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)