GF58302277
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI130300
About This Item
Productos recomendados
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 583-022-77
size × thickness
0.5 m × 0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)