GF31127712
Titanium
rod, 10mm, diameter 50mm, 99.99+%
Sinónimos:
Titanium, TI007955
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
rod
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 311-277-12
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
10 mm × 50 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)