Key Documents
GF55353090
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.05 mm, L 5 m
Sinónimos:
FV331050
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 553-530-90
L
5 m
thickness
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)