GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
W 607140
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 551-493-96
Longitud
150 mm
D.E.
1.0 mm
pared grosor
0.3 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)