GF54425167
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 100 × 100 mm, pale gray
Sinónimos:
PH303060
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 544-251-67
size
100 × 100 mm
thickness
6 mm
color
pale gray
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)