GF54318292
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), fiber, tex number 24, L 100 m, number of filaments 36
Sinónimos:
AM345724
About This Item
Productos recomendados
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 543-182-92
L
100 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)