GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
Sinónimos:
Y 603060
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 533-175-15
diam.
10 mm
thickness
6.0 mm
diameter
10 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)