GF52250565
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sphere, diam. 1.59 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
OX316810
About This Item
Productos recomendados
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 522-505-65
diam.
1.59 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)