GF49028632
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, clear
Sinónimos:
CT303050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 490-286-32
size
600 × 600 mm
thickness
1 mm
color
clear
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)