GF43917408
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, grade makrofol de 1-4
Sinónimos:
CT303040
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 439-174-08
size
100 × 100 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)