Documentos clave
GF48982281
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
SI617975
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 489-822-81
L
200 mm
diameter
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)