Documentos clave
GF38370427
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
SI617910
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 383-704-27
L
200 mm
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)