GF48807434
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 500 g, purity 99.9%
Sinónimos:
Y 606030
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 488-074-34
weight
500 g
mean particle size
5-10 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)