Merck
GF47938821
Zirconium
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.2%
Sinónimos:
ZR006015
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
91.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
99.2%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-388-21
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. part. size
45 μm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1