GF47195792
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 6.5 mm, size 300 × 300 mm, gray
Sinónimos:
EK303460
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 471-957-92
size
300 × 300 mm
thickness
6.5 mm
color
gray
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)