Merck
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Sinónimos:
LI007915
About This Item
Fórmula lineal:
Li
Número de CAS:
Peso molecular:
6.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-547-99
resistivity
9.446 μΩ-cm, 20°C
L
165 mm
diameter
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2