Key Documents
GF45244133
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
50m wire, 0.10mm diameter, annealed
Sinónimos:
TI015150
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 452-441-33
L × diam.
50 m × 0.10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)