GF42710598
Ruthenium
powder, max. particle size 450 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Sinónimos:
RU006012
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 427-105-98
resistivity
7.1 μΩ-cm, 0°C
weight
1 g
max. part. size
450 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
density
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)