GF37635824
Iron
powder, max. particle size 450 micron, weight 200 g, purity 99.+%
Sinónimos:
FE006010
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 376-358-24
resistivity
9.71 μΩ-cm
weight
200 g
max. part. size
450 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)