GF41044845
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
FK113050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 410-448-45
size
50 × 50 mm
thickness
0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)