GF97377126
Stainless steel - AISI 420
sheet, thickness 0.5 mm, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
FK113050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 973-771-26
size
100 × 100 mm
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)