GF37945569
Copper
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.45mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinónimos:
Copper, CU005885
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 379-455-69
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × thickness
1 m × 0.45 mm × 0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)