EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
EL4.BU.OU6, 85121301
origen biológico
mouse blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse C57BL/6N ascites lymphoma lymphoblast
Descripción línea celular
Derivative of EL4.BU. Resistant to BUdR and ouabain and expresses Thy-1.2 Ag. Will die in HAT selective medium. A high producer of interleukin 2 and interleukin 4.
Aplicación
Resistance and hormone studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 1.16g/l 1% L-Arginine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)