GF20215976
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
OX311050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 202-159-76
size
300 × 300 mm
thickness
0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)