GF36512018
Bismuth
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9999%
Sinónimos:
BI006105
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99.9999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 365-120-18
resistivity
129 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
25 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)