GF46319340
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 0.5mm, 100%
Sinónimos:
Bismuth, BI000240
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 463-193-40
resistivity
129 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
50 x 50 mm × 0.5 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
density
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)