GF35512725
Yttrium
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, 99.9%
Sinónimos:
Yttrium, Y 005110
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 355-127-25
resistivity
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.05 m × 1.0 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)