Documentos clave
GF35377713
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 1000 m, temper hard
Sinónimos:
CU025120
About This Item
UNSPSC Code:
30102010
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 353-777-13
L
1000 m
diameter
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)