Documentos clave
GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Sinónimos:
Y 603010
About This Item
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 344-731-46
diam.
10 mm
thickness
0.5 mm
diameter
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)