Merck
GF32364536
Indium
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Indium, IN005130
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 323-645-36
resistividad
8.37 μΩ-cm
L × diám.
1 m × 1.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)