Documentos clave
WHA10350219
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 25 x 100 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinónimos:
Z696412, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
envase
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Whatman 10350219
Whatman Article No. 28414686 (US reference)
An × L
25 mm × 100 mm
grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)