GF30982620
Chromium
powder, max. particle size 38 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinónimos:
CR006021
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 309-826-20
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamaño de la part. máx.
38 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)