GF15631534
Chromium
powder, mean particle size <10 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
CR006031
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 156-315-34
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
mean particle size
<10 μm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)